Tisk…
(2-Bromo-4-pyridinyl)methanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromopyridine-4-methanol, 2-Bromo-4-pyridinemethanol
OR2802-25G
APOSOR2802-25GEA 3770 CZK
APOSOR2802-25G
(2-Bromo-4-pyridinyl)methanol 98%
(2-Bromo-4-pyridinyl)methanol
Vzorec: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Bod tání: 60…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039313
CAS číslo: 118289-16-0