Tisk…
6-Methyl-1-indanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28016-10G OR28016-50G
APOSOR28016-10GEA 910 CZK
APOSOR28016-10G APOSOR28016-50G
6-Methyl-1-indanone
6-Methyl-1-indanone
Vzorec: C₁₀H₁₀O
Bod varu: 70 °C/0,4mmHg
Bod tání: 57…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00275729
CAS číslo: 24623-20-9