Tisk…
2-Chloro-3-methoxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2800-1G OR2800-5G
APOSOR2800-1GEA 622 CZK
APOSOR2800-1G APOSOR2800-5G
2-Chloro-3-methoxypyridine
2-Chloro-3-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆ClNO
Bod tání: 46…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426022
CAS číslo: 52605-96-6
EINECS: 258-039-6