Tisk…
3-Chloro-2-nitropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR2799-1G OR2799-5G
APOSOR2799-1GEA 3230 CZK
APOSOR2799-1G APOSOR2799-5G
3-Chloro-2-nitropyridine 98%
3-Chloro-2-nitropyridine
Vzorec: C₅H₃ClN₂O₂
Bod tání: 89…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00490110
CAS číslo: 54231-32-2