Tisk…
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR27981-10KG OR27981-1KG OR27981-250G
APOSOR27981-10KGEA 15510 CZK
APOSOR27981-10KG APOSOR27981-1KG APOSOR27981-250G
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride 98%
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride
Vzorec: C₄H₁₀Cl₃N
Bod tání: 211…215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012515
CAS číslo: 821-48-7
EINECS: 212-479-5
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II