Tisk…
3-Chloroisonicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2798-1G OR2798-250MG
APOSOR2798-1GEA 705 CZK
APOSOR2798-1G APOSOR2798-250MG
3-Chloroisonicotinonitrile
3-Chloroisonicotinonitrile
Vzorec: C₆H₃ClN₂
Bod tání: 71…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663706
CAS číslo: 68325-15-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III