Tisk…
Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR27972-1G OR27972-250MG
APOSOR27972-1GEA 827 CZK
APOSOR27972-1G APOSOR27972-250MG
Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoate
Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoate
Vzorec: C₁₃H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00220608
CAS číslo: 7163-25-9