Tisk…
3-(Chloromethyl)benzoyl chloride 93%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2797-25G OR2797-5G
APOSOR2797-25GEA 8700 CZK
APOSOR2797-25G APOSOR2797-5G
3-(Chloromethyl)benzoyl chloride 93%
3-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₆Cl₂O
Bod varu: 149…150 °C/20mmHg
Bod tání: 4 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000682
CAS číslo: 63024-77-1
EINECS: 263-799-7
UN: 3265
ADR: 8,II