Tisk…
5-Chloro-2-hydroxybenzophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Chloro-2-hydroxyphenyl)(phenyl)methanone
OR27959-100G OR27959-25G
APOSOR27959-100GEA 11250 CZK
APOSOR27959-100G APOSOR27959-25G
5-Chloro-2-hydroxybenzophenone
5-Chloro-2-hydroxybenzophenone
Vzorec: C₁₃H₉ClO₂
MW: 232.6600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020134
CAS číslo: 85-19-8