2-Coumaranone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Benzofuran-2(3H)-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one
OR27929-100G
OR27929-500G
OR27929-1KG
APOSOR27929-100GEA
622
CZK
APOSOR27929-100G
APOSOR27929-500G
APOSOR27929-1KG
2-Coumaranone 98%
2-Coumaranone
Vzorec:
C₈H₆O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005856 CAS číslo: 553-86-6 |