Tisk…
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(N,N-Diethylamino)phenacyl bromide
OR27926-1G OR27926-500MG
APOSOR27926-1GEA 2480 CZK
APOSOR27926-1G APOSOR27926-500MG
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
Vzorec: C₁₂H₁₆BrNO
MW: 270,18 g/mol
Bod tání: 50…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151798
CAS číslo: 207986-25-2