Tisk…
7-Azaindole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR27924-5G OR27924-25G
APOSOR27924-5GEA 622 CZK
APOSOR27924-5G APOSOR27924-25G
7-Azaindole 98%
7-Azaindole
Vzorec: C₇H₆N₂
Bod varu: 270 °C
Bod tání: 103…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005606
CAS číslo: 271-63-6
EINECS: 205-981-0