Tisk…
2-Amino-1-methylbenzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
OR27921-1G OR27921-5G OR27921-10G
APOSOR27921-1GEA 622 CZK
APOSOR27921-1G APOSOR27921-5G APOSOR27921-10G
2-Amino-1-methylbenzimidazole
2-Amino-1-methylbenzimidazole
Vzorec: C₈H₉N₃
Bod tání: 203…206 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142855
CAS číslo: 1622-57-7