Tisk…
2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR27917-100G OR27917-500G
APOSOR27917-100GEA 1820 CZK
APOSOR27917-100G APOSOR27917-500G
2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine 97%
2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₃
Bod tání: 78…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130268
CAS číslo: 38533-61-8