Tisk…
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2787-1G OR2787-5G
APOSOR2787-1GEA 622 CZK
APOSOR2787-1G APOSOR2787-5G
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Vzorec: C₆H₄N₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00706456
CAS číslo: 14080-50-3