Tisk…

3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine, 5-(Furan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine

OR27866-1G OR27866-250MG
APOSOR27866-1GEA 2480 CZK
APOSOR27866-1G APOSOR27866-250MG
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₇H₇N₃O
MW: 149,15 g/mol
Bod tání: 124…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082696
CAS číslo: 96799-02-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR