Tisk…
6-Aminoquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR27857-1G OR27857-5G OR27857-10G
APOSOR27857-1GEA 622 CZK
APOSOR27857-1G APOSOR27857-5G APOSOR27857-10G
6-Aminoquinoline 98%
6-Aminoquinoline
Vzorec: C₉H₈N₂
Bod varu: 146 °C/0,3mmHg
Bod tání: 115…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006803
CAS číslo: 580-15-4