4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Amino-6-chloro-2-methylmercaptopyrimidine
OR27855-100G
OR27855-25G
APOSOR27855-100GEA
6750
CZK
APOSOR27855-100G
APOSOR27855-25G
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine 95%
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Vzorec:
C₅H₆ClN₃S Bod tání: 130…132 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006088 CAS číslo: 1005-38-5 |