Tisk…
2-(5-Methoxy-2-nitrophenyl)malondialdehydemonohydrate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR27845-25G OR27845-5G OR27845-1G
APOSOR27845-25GEA 21790 CZK
APOSOR27845-25G APOSOR27845-5G APOSOR27845-1G
2-(5-Methoxy-2-nitrophenyl)malondialdehydemonohydrate 95+%
2-(5-Methoxy-2-nitrophenyl)malondialdehydemonohydrate
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₆
Bod tání: 105…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216510
CAS číslo: 205692-61-1
UN: 1759
ADR: 8,III