Ethyl-3-oxocyclohexanecarboxylate 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 3-oxocyclohexane-1-carboxylate
OR27815-1G
OR27815-250MG
APOSOR27815-1GEA
0
CZK
APOSOR27815-1G
APOSOR27815-250MG
Ethyl-3-oxocyclohexanecarboxylate 97+%
Ethyl-3-oxocyclohexanecarboxylate
Vzorec:
C₉H₁₄O₃ MW: 170,2100 g/mol Bod varu: 135…137 °C/15mmHg Hustota: 1,068 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00205583 CAS číslo: 33668-25-6 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)