Tisk…
2-Methoxyethyl isothiocyanate 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2781-1G OR2781-5G
APOSOR2781-1GEA 2200 CZK
APOSOR2781-1G APOSOR2781-5G
2-Methoxyethyl isothiocyanate 98+%
2-Methoxyethyl isothiocyanate
Vzorec: C₄H₇NOS
MW: 117,17 g/mol
Bod varu: 88…92 °C/24mmHg
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041126
CAS číslo: 38663-85-3
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III