Tisk…
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR27766-1G OR27766-5G
APOSOR27766-1GEA 1910 CZK
APOSOR27766-1G APOSOR27766-5G
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₅NO₄
Bod tání: 222…224 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068721
CAS číslo: 50995-74-9