Tisk…
Metacetamol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-(3-Hydroxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-3-aminophenol, Paracetamol, 3-Acetamidophenol, 3'-Hydroxyacetanilide
OR27724-100G OR27724-25G OR27724-5G
APOSOR27724-100GEA 3310 CZK
APOSOR27724-100G APOSOR27724-25G APOSOR27724-5G
Metacetamol
Metacetamol
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002263
CAS číslo: 621-42-1