Cyclohexanecarbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR27707-1G
OR27707-5G
APOSOR27707-1GEA
622
CZK
APOSOR27707-1G
APOSOR27707-5G
Cyclohexanecarbonitrile
Cyclohexanecarbonitrile
Vzorec:
C₇H₁₁N MW: 109,17 g/mol Bod varu: 75…76 °C/16mmHg Bod tání: 11 °C Hustota: 0,919 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 65 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040444 CAS číslo: 766-05-2 EINECS: 212-157-4 UN: 3276 ADR: 6.1,III |