Tisk…

Tropinone

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one

OR27706-25G OR27706-5G OR27706-100G
APOSOR27706-25GEA 705 CZK
APOSOR27706-25G APOSOR27706-5G APOSOR27706-100G
Tropinone
Tropinone
Vzorec: C₈H₁₃NO
MW: 139,2 g/mol
Bod varu: 218 °C
Bod tání: 40…44 °C
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005549
CAS číslo: 532-24-1
EINECS: 208-530-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR