Tisk…
Cyclododecanone oxime
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR27687-1G OR27687-500MG
APOSOR27687-1GEA 6550 CZK
APOSOR27687-1G APOSOR27687-500MG
Cyclododecanone oxime
Cyclododecanone oxime
Vzorec: C₁₂H₂₃NO
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 946-89-4