7-Methoxynaphthalen-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR27684-1G
OR27684-5G
APOSOR27684-1GEA
2280
CZK
APOSOR27684-1G
APOSOR27684-5G
7-Methoxynaphthalen-1-ol 95%
7-Methoxynaphthalen-1-ol
Vzorec:
C₁₁H₁₀O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01314215 CAS číslo: 67247-13-6 |