Tisk…
5-Nitro-2-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR27641-1G OR27641-5G OR27641-10G
APOSOR27641-1GEA 2900 CZK
APOSOR27641-1G APOSOR27641-5G APOSOR27641-10G
5-Nitro-2-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
5-Nitro-2-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00455053
CAS číslo: 30742-59-7