2-Morpholino-5-nitrobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR27640-100MG
OR27640-500MG
APOSOR27640-100MGEA
1080
CZK
APOSOR27640-100MG
APOSOR27640-500MG
2-Morpholino-5-nitrobenzaldehyde
2-Morpholino-5-nitrobenzaldehyde
Vzorec:
C₁₁H₁₂N₂O₄ Bod tání: 115 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00439921 CAS číslo: 30742-62-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...