Tisk…
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)imidazolidin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2762-1G OR2762-250MG
APOSOR2762-1GEA 9920 CZK
APOSOR2762-1G APOSOR2762-250MG
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)imidazolidin-2-one
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)imidazolidin-2-one
Vzorec: C₁₀H₁₁ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09998747
CAS číslo: 1031927-20-4