Tisk…
3,4-Dichloro-2,6-dinitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR2761-1G OR2761-250MG
APOSOR2761-1GEA 6220 CZK
APOSOR2761-1G APOSOR2761-250MG
3,4-Dichloro-2,6-dinitrophenol
3,4-Dichloro-2,6-dinitrophenol
Vzorec: C₆H₂Cl₂N₂O₅
Bod tání: 168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09836174
CAS číslo: 1664-10-4