Tisk…
2,4,5-Trimethylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR27602-1G OR27602-250MG OR27602-5G
APOSOR27602-1GEA 2070 CZK
APOSOR27602-1G APOSOR27602-250MG APOSOR27602-5G
2,4,5-Trimethylaniline
2,4,5-Trimethylaniline
Vzorec: C₉H₁₃N
Bod tání: 68 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00025201
CAS číslo: 137-17-7
EINECS: 205-282-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III