Tisk…
Methyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate
OR27594-1G OR27594-5G
APOSOR27594-1GEA 1080 CZK
APOSOR27594-1G APOSOR27594-5G
Methyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Methyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Vzorec: C₈H₁₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00729087
CAS číslo: 17449-76-2