Tisk…
Methyl-2,6-dihydroxybenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2,6-dihydroxybenzoate, 2,6-Dihydroxybenzoic acid methyll ester, gamma-Resorcylic acid methyll ester
OR27592-100G
APOSOR27592-100GEA 5590 CZK
APOSOR27592-100G
Methyl-2,6-dihydroxybenzoate 98%
Methyl-2,6-dihydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Bod tání: 67…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059619
CAS číslo: 2150-45-0