Tisk…
6-Amino-5-bromonicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2759-1G OR2759-5G
APOSOR2759-1GEA 2690 CZK
APOSOR2759-1G APOSOR2759-5G
6-Amino-5-bromonicotinonitrile
6-Amino-5-bromonicotinonitrile
Vzorec: C₆H₄BrN₃
Bod tání: 194…195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02102412
CAS číslo: 477871-32-2