Tisk…
2,6-Dimethyl-4-pyrone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-one, 2,6-Dimethyl-γ-pyrone
OR27582-100G
APOSOR27582-100GEA 3970 CZK
APOSOR27582-100G
2,6-Dimethyl-4-pyrone
2,6-Dimethyl-4-pyrone
Vzorec: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Bod varu: 248…250 °C
Bod tání: 132…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006579
CAS číslo: 1004-36-0
EINECS: 213-719-1