Tisk…
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
OR2758-1G OR2758-250MG
APOSOR2758-1GEA 3230 CZK
APOSOR2758-1G APOSOR2758-250MG
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine
Vzorec: C₆H₇N₅
MW: 149,16 g/mol
Bod tání: 268…270 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00128302
CAS číslo: 5334-99-6