Tisk…
6-Nitro-m-anisic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
OR27574-100G OR27574-25G
APOSOR27574-100GEA 1330 CZK
APOSOR27574-100G APOSOR27574-25G
6-Nitro-m-anisic acid
6-Nitro-m-anisic acid
Vzorec: C₈H₇NO₅
Bod tání: 125…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151836
CAS číslo: 1882-69-5