Tisk…
Methyl-4-aminothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2757-1G OR2757-250MG
APOSOR2757-1GEA 6910 CZK
APOSOR2757-1G APOSOR2757-250MG
Methyl-4-aminothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Methyl-4-aminothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Vzorec: C₈H₇N₃O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09842619
CAS číslo: 155087-15-3