Tisk…

6-Bromoveratraldehyde

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 6-Bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde, 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde

OR27568-100G OR27568-25G
APOSOR27568-100GEA 3110 CZK
APOSOR27568-100G APOSOR27568-25G
6-Bromoveratraldehyde
6-Bromoveratraldehyde
Vzorec: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Bod tání: 148…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003301
CAS číslo: 5392-10-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR