Tisk…
5-Iodo-1H-indazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2756-5G OR2756-1G
APOSOR2756-5GEA 1120 CZK
APOSOR2756-5G APOSOR2756-1G
5-Iodo-1H-indazole 98%
5-Iodo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₅IN₂
MW: 244.0300 g/mol
Bod tání: 150…152 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07781642
CAS číslo: 55919-82-9