Tisk…
6-Bromoindole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-1H-indole
OR27546-25G OR27546-5G OR27546-100G
APOSOR27546-25GEA 1950 CZK
APOSOR27546-25G APOSOR27546-5G APOSOR27546-100G
6-Bromoindole 98%
6-Bromoindole
Vzorec: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Bod varu: 70…75 °C/0,01mmHg
Bod tání: 92…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00238550
CAS číslo: 52415-29-9