Tisk…
4-Chlorooxindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloroindolin-2-one
OR2754-25G OR2754-5G
APOSOR2754-25GEA 7940 CZK
APOSOR2754-25G APOSOR2754-5G
4-Chlorooxindole
4-Chlorooxindole
Vzorec: C₈H₆ClNO
MW: 167,5900 g/mol
Bod tání: 206…208 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03787567
CAS číslo: 20870-77-3