Tisk…
2-Aminobenzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR27532-25G OR27532-5G OR27532-1G
APOSOR27532-25GEA 2980 CZK
APOSOR27532-25G APOSOR27532-5G APOSOR27532-1G
2-Aminobenzenesulphonamide 98%
2-Aminobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₈N₂O₂S
Bod tání: 153…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007932
CAS číslo: 3306-62-5
EINECS: 221-988-1