Tisk…
Ethyl-3-chloro-2,2-dimethylpropanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR27527-1G OR27527-250MG OR27527-5G OR27527-500MG
APOSOR27527-1GEA 4860 CZK
APOSOR27527-1G APOSOR27527-250MG APOSOR27527-5G APOSOR27527-500MG
Ethyl-3-chloro-2,2-dimethylpropanoate
Ethyl-3-chloro-2,2-dimethylpropanoate
Vzorec: C₇H₁₃ClO₂
Bod varu: 38…40 °C/0,1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00220052
CAS číslo: 106315-37-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III