Tisk…
3-(6-Methoxy-3-nitropyridin-2-yl)-2-methylpropanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR27521-1G
APOSOR27521-1GEA 2690 CZK
APOSOR27521-1G
3-(6-Methoxy-3-nitropyridin-2-yl)-2-methylpropanoic acid
3-(6-Methoxy-3-nitropyridin-2-yl)-2-methylpropanoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₅
MW: 240,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827862
CAS číslo: 175205-01-3