Tisk…
Methyl-4-amino-3-chloro-5-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2752-1G OR2752-5G
APOSOR2752-1GEA 622 CZK
APOSOR2752-1G APOSOR2752-5G
Methyl-4-amino-3-chloro-5-nitrobenzoate
Methyl-4-amino-3-chloro-5-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₇ClN₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09842615
CAS číslo: 863886-04-8