Methyl-2-(acetylamino)-5-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR27512-1G
OR27512-5G
APOSOR27512-1GEA
0
CZK
APOSOR27512-1G
APOSOR27512-5G
Methyl-2-(acetylamino)-5-nitrobenzoate
Methyl-2-(acetylamino)-5-nitrobenzoate
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂O₅ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00157624 CAS číslo: 5409-45-0 |