Tisk…

3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR2751-1G OR2751-5G OR2751-10G
APOSOR2751-1GEA 622 CZK
APOSOR2751-1G APOSOR2751-5G APOSOR2751-10G
3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene
3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Vzorec: C8H4Br2S2
MW: 324,0554 g/mol
Bod tání: 97…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00114806
CAS číslo: 51751-44-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR