Tisk…
5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR27506-10G OR27506-1G OR27506-100G
APOSOR27506-10GEA 787 CZK
APOSOR27506-10G APOSOR27506-1G APOSOR27506-100G
5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅NO₅
Bod tání: 168…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017566
CAS číslo: 610-37-7